Learn More
3-Methyl-2-butanone, puriss, ≥98.5% (GC), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-butanone |
| Schmelzpunkt | -92°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.805g/mL at 25°C |
| Siedepunkt | 94°C to 95°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (CH3)2CHCOCH3 |
| Brechungsindex | 1.388 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2397 |
| Mehr anzeigen |