Learn More
3-Methyl-2-Butanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440358
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440358 1000 mL 1000 Milliliter
11450358 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24527.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 563-80-4 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Methyl-2-butanone is used for synthesis of heterocyclic compounds and important intermediate of medicine. It is used as an industrial solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-2-Butanon wird für die Synthese heterozyklischer Verbindungen und wichtiger Zwischenprodukte der Medizin verwendet. Wird als industrielles Lösungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (8.21 mg/ml bei 20 °C), Äther, Alkohol, Aceton und Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-80-4
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00008919
InChI-Schlüssel SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
PubChem CID 11251
IUPAC-Name 3-Methylbutan-2-on
SMILES CC(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-butanone
Schmelzpunkt -92°C
Dichte 0.805
Siedepunkt 94°C to 95°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.388
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2397
Beilstein 1071238
Merck Index 14,6090
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (8.21mg/ml at 20°C),ether,alcohol,acetone,and ethanol.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-2-butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl isopropyl ketone