Learn More
3-Methyl-2-Butanthiol, 95 %, Rest hauptsächlich 2-Methyl-1-Butanthiol, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-2-butanethiol |
| Dichte | 0.84 |
| Siedepunkt | 100°C |
| Flammpunkt | 3°C (37°F) |
| Geruch | Stench |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Rest hauptsächlich 2-methyl-1-butanthiol |
| Brechungsindex | 1.444 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3336 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Mehr anzeigen |