Learn More
3-Methyl-2-benzothiazolinon-Hydrazonhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30395073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395073 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395073 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9538905G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride
CAS 4338-98-1
Summenformel C8 H9 N3 S . Cl H
Menge 5 g
Synonym 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride (1:1), 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (9CI), 2-Benzothiazolinone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (8CI), 2-Hydrazinylidene-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzothi
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N3S.ClH/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
IUPAC-Name (3-Methyl-1,3-benzothiazol-2-yliden)hydrazinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 215.703
Formelmasse 215.028