missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methyl-2-Benzothiazolinon Hydrazonhydrochloridhydrat, TRC

Artikelnummer. 30473271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473271 25 g 25 Gramm
30478185 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30473271 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28893025G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 149022-15-1
Summenformel C8H10ClN3S.xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 233.718
Synonym 3-Methyl-2(3H)-benzothiazolone Hydrazone Monohydrochloride Hydrate, MBTH Hydrochloride Hydrate
IUPAC-Name (Z)-2-Hydrazineyliden-3-methyl-2,3-Dihydrobenzo[d]Thiazol-Hydrochloridhydrat
SMILES CN1/C(SC2=C1C=CC=C2)=N/N.O.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride Hydrate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
Formelmasse 233.039
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.