Learn More
3-Methyl-1H-pyrazol-1-carboxamid, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429110 100 g 100 Gramm
11409110 5 g -
11419110 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11429110 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14584.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 873-50-7
Summenformel C5H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 125.131
MDL-Nummer MFCD00020735
InChI-Schlüssel PNZZQMXKKNDHNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 3-methyl-1-pyrazolecarboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3 or 5-methyl, 3-methylpyrazolecarboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide,3-methyl
PubChem CID 242452
IUPAC-Name 3-Methylpyrazol-1-Carboxamid
SMILES CC1=NN(C=C1)C(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Menge 100 g
Beilstein 115536
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) ≥98%