Learn More
3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 95%, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine |
| CAS | 31230-17-8 |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Summenformel | C4H7N3 |
| MDL-Nummer | MFCD00051640 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine |
| InChI-Schlüssel | FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |