Learn More
3-Methyl-1-Phenyl-2-Phospholol 1-oxid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide is used as a catalyst for intramolecular aza-wittig cyclization reactions and polymerization reactions. It is a reactant used for the preparation of phospha sugars and their radical bromination derivatives as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methyl-1-Phenyl-2-Phospholol 1-oxid wird als Katalysator für intramolekulare aza-Wittig-Cyclisierungsreaktionen und Polymerisationsreaktionen verwendet. Es ist ein Reactant, das für die Herstellung von Phosphatzuckern und deren Derivaten zur radikalen Bromierung als Krebsmedikamente verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in polaren Lösungsmitteln
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide |
| Schmelzpunkt | 60°C to 65°C |
| Siedepunkt | 173°C to 174°C (0.7 mmHg) |
| Geruch | Unpleasant |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 609223 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in polar solvents. |
| Formelmasse | 192.19 |
| Reinheit (%) | 94% |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.