Learn More
3-Methyl-1-Phenyl-2-Phospholol 1-oxid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469373
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469373 5 g 5 Gramm
11479373 25 g 25 Gramm
11489373 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469373 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11792.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 707-61-9 | C11H13OP | 192.198 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide is used as a catalyst for intramolecular aza-wittig cyclization reactions and polymerization reactions. It is a reactant used for the preparation of phospha sugars and their radical bromination derivatives as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-1-Phenyl-2-Phospholol 1-oxid wird als Katalysator für intramolekulare aza-Wittig-Cyclisierungsreaktionen und Polymerisationsreaktionen verwendet. Es ist ein Reactant, das für die Herstellung von Phosphatzuckern und deren Derivaten zur radikalen Bromierung als Krebsmedikamente verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in polaren Lösungsmitteln
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 707-61-9
Summenformel C11H13OP
Molekulargewicht (g/mol) 192.198
MDL-Nummer MFCD00014518
InChI-Schlüssel YMKWWHFRGALXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide, 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-1h-phosphole 1-oxide, 1h-phosphole, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-, 1-oxide, 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1h-phosphole 1-oxide, 2-phospholene, 3-methyl-1-phenyl-, 1-oxide, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-1h-phosphole, 1-oxide, 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1$l^ 5-phosphole 1-oxide, 3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1??-phosphol-1-one, 2-phospholene, 1-oxide
PubChem CID 69722
IUPAC-Name 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1 $l^{5}-phosphol1-oxid
SMILES CC1=CP(=O)(CC1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide
Schmelzpunkt 60°C to 65°C
Siedepunkt 173°C to 174°C (0.7 mmHg)
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
Beilstein 609223
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in polar solvents.
Formelmasse 192.19
Reinheit (%) 94%