Learn More
3-Methyl-1-Penten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372467 25 g 25 Gramm
11362467 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11525.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 760-20-3 | Molecular Formula: C6H12 | Molecular Weight: 84.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 760-20-3
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.162
MDL-Nummer MFCD00009339
InChI-Schlüssel LDTAOIUHUHHCMU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12969
IUPAC-Name 3-Methylpent-1-en
SMILES CCC(C)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-pentene
Schmelzpunkt -154°C
Dichte 0.67
Siedepunkt 53°C to 54°C
Flammpunkt −33°C (−27°F)
Geruch Petrol-like
Brechungsindex 1.387
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1719110
Synonym 3-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-methyl, ethene, trimer, 2-vinylbutane, sec-butylethene, 3-methylpentene-1, pentene, 3-methyl, 1-pentene,3-methyl, acmc-1bmfr
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 98%