Learn More
3-Methyl-1-pentanol, 99+%
Artikelnummer. 10307851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10307851 5 g Glasflasche 5 GR
10031744 25 g Glasflasche 25 GR
10755905 100 g Glasflasche 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10307851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335320050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 589-35-5 | C₆H₁₄O | 102,18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-35-5
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00002937
InChI-Schlüssel IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
PubChem CID 11508
ChEBI CHEBI:87381
IUPAC-Name 3-Methylpentan-1-ol
SMILES CCC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-pentanol
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8230g/mL
Siedepunkt 150°C to 154°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.823
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-pentanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO– Nur für Forschungszwecke