Learn More
3-Methyl-1-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416086 5 g 5 Gramm
11426086 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22356.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 589-35-5 | C6H14O | 102.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-35-5
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00002937
InChI-Schlüssel IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-pentanol, 3-methylpentanol, 1-pentanol, 3-methyl, 2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-ethylbutanol, 3-methyl pentanol, fema no. 3762, 3-methyl pentan-1-ol, 3-methyl-pentan-1-ol
PubChem CID 11508
ChEBI CHEBI:87381
IUPAC-Name 3-Methylpentan-1-ol
SMILES CCC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-pentanol
Dichte 0.823
Siedepunkt 151°C to 152°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.418
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1718979
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 98%