Learn More
3-Methyl-1-Cyclohexen, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297220 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10297220 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10297220 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 304310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-cyclohexene
Namenshinweis tech., 90%
CAS 591-48-0
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 104°C
Flammpunkt -3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H12
Strukturformel C6H9CH3
Brechungsindex 1.4425 to 1.4445
MDL-Nummer MFCD00001571
Menge 25 mL
Beilstein 05, 67
Relative Dichte 0.8
Synonym 3-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 3-methyl, 3-methyl cyclohexene, 3-methyl-cyclohexene, 3-methylcyclohexene-1, 3-methylcyclohex-1-ene, acmc-1atr1
InChI-Schlüssel UZPWKTCMUADILM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCCC=C1
IUPAC-Name 3-Methylcyclohexen
Molekulargewicht (g/mol) 96.17
PubChem CID 11573
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-1-cyclohexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.