Learn More
3-Methyl-1-Butin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470248 25 g 25 Gramm
15460248 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53439.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68.119 g/mol
3-Methyl-1-butyne is a terminal alkyne that under goes hydrosilylation reaction using phenylsilane. 3-Methyl-1-butyne is used as an intermediate for pharmaceuticals, in cosmetics and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-1 -Butyn ist eine terminale Alkyne, die unter Verwendung von Phenylsilan eine hydrosilylierte Reaktion durchläuft. 3-Methyl-1-Butyn wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika, Kosmetika und in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Licht- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-23-2
Summenformel C5H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.119
MDL-Nummer MFCD00039853
InChI-Schlüssel USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
PubChem CID 69019
ChEBI CHEBI:87379
IUPAC-Name 3-Methylbut-1-yn
SMILES CC(C)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-butyne
Dichte 0.666
Siedepunkt 30°C
Flammpunkt −30°C (−22°F)
Strukturformel (CH3)2CHC≡CH
Brechungsindex 1.374
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 68.12
Reinheit (%) 97%