Learn More
3-Methyl-1-Butin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Methyl-1-butyne is a terminal alkyne that under goes hydrosilylation reaction using phenylsilane. 3-Methyl-1-butyne is used as an intermediate for pharmaceuticals, in cosmetics and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methyl-1 -Butyn ist eine terminale Alkyne, die unter Verwendung von Phenylsilan eine hydrosilylierte Reaktion durchläuft. 3-Methyl-1-Butyn wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika, Kosmetika und in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Licht- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-1-butyne |
| Dichte | 0.666 |
| Siedepunkt | 30°C |
| Flammpunkt | −30°C (−22°F) |
| Strukturformel | (CH3)2CHC≡CH |
| Brechungsindex | 1.374 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3295 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol. Immiscible with water. |
| Formelmasse | 68.12 |
| Show More |
Safety and Handling
- 3-Methyl-1-butyne
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylbut-1-yne