Learn More
3-Methyl-1-Butanol, Isomer-Gemisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11393187 2500 mL 2.50 Liter
11373187 100 mL 100 Milliliter
11383187 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11393187 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13660.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Methyl-1-butanol is used as an active ingredient in banana oil production and Kovac's reagent. It acts as an antifoaming agent. It serves as an intermediate for the manufacture of corrosion inhibitors, flotation aids, fuel and lubricating oil additives, polyvinyl chloride stabilizers, pharmaceuticals, cosmetics, plasticizers, rubber auxiliaries and paint solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-1-Butanol wird als Wirkstoff in der Bananenölproduktion und in der Kovacs-Reagenz verwendet. Es dient als Antischaummittel. Es dient als Zwischenprodukt für die Herstellung von Korrosionshemmern, Flotationshilfen, Kraftstoff- und Schmieröladditiven, Polyvinylchlorid-Stabilisatoren, Pharmazeutika, Kosmetika, Weichmachern, Gummihilfsmitteln und Farblösungsmitteln.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Benzol, Chloroform, Petrolether, Eisessigsäure, Aceton und Ölen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden und Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002934
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-butanol
Namenshinweis mixture of isomers
Schmelzpunkt -117°C
Dichte 0.809
Siedepunkt 130°C to 132°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.406
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,benzene,chloroform,petroleum ether,glacial acetic acid,acetone and oils.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%