Learn More
3-Methyl-1-Butanol, 98 %, Reagenzienqualität; Honeywell™
Catalog Number p-7120085
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
123-51-3
C5H12O
88.15
MFCD00002934
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
31260
CHEBI:15837
3-methylbutan-1-ol
CC(C)CCO
123-51-3
C5H12O
88.15
MFCD00002934
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
31260
CHEBI:15837
3-methylbutan-1-ol
CC(C)CCO
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-butanol
Schmelzpunkt -117°C
Farbe Colorless
Dichte 0.809g/mL at 25°C
Siedepunkt 131°C to 132°C
Explosionsgrenze 1.2 to 9% (100°F)
Flammpunkt 43°C (109.4°F)
Zündpunkt 644°F
Verpackung Glass bottle
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2OH
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718835
Dampfdichte 3 (vs air)
Formelmasse 88.15g/mol
Dampfdruck 2mmHg (20°C)
Reinheit (%) 0.98