Learn More
3-Methyl-1-Butanol, 98 %, Reagenzienqualität; Honeywell™
Artikelnummer. 15677940 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15677940
Marke: Honeywell Research Chemicals M32658100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002934
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-1-butanol
Schmelzpunkt -117°C
Farbe Farblos
Dichte 0.809g/mL at 25°C
Siedepunkt 131°C to 132°C
Explosionsgrenze 1.2 to 9% (100°F)
Flammpunkt 43°C (109.4°F)
Zündpunkt 644°F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2OH
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1718835
Dampfdichte 3 (vs air)
Formelmasse 88.15g/mol
Dampfdruck 2mmHg (20°C)
Reinheit (%) 0.98