Learn More
3-Methyl-1,2-cyclopentandiol, Gemisch aus Diastereomeren, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-1,2-cyclopentanediol |
| Namenshinweis | mixture of diastereomers |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 116.16 |
| Reinheit (%) | 95% |