Learn More
3-Methoxithiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493384 25 g 25 Gramm
11369469 1 g 1 Gramm
11483384 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493384 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10648.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15570-12-4 | C7H8OS | 140.2 g/mol
3-Methoxythiophenol is used in the preparation of allenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxithiophenol wird bei der Herstellung von Allenen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Methanol, Benzol, Hexan, Toluol und Dichlormethan.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15570-12-4
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.2
MDL-Nummer MFCD00004841
InChI-Schlüssel QMVAZEHZOPDGHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxythiophenol, 3-methoxybenzenthiol, 3-methoxy thiophenol, m-methoxythiophenol, 3-mercaptoanisole, benzenethiol, 3-methoxy, m-methoxybenzenethiol, 3-methoxy-benzenethiol, 3-methoxybenzene-1-thiol, meta-methoxybenzenethiol
PubChem CID 84989
IUPAC-Name 3-Methoxybenzolthiol
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxythiophenol
Dichte 1.136
Siedepunkt 225°C to 227°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5865
Menge 25 g
Beilstein 2041496
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in methanol,benzene,hexane,toluene and dichloromethane.
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 98%