Learn More
3-Methoxithiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10603255 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10431934 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603255 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68601CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 60166-83-8
Summenformel C6H6O3S
Molekulargewicht (g/mol) 158.17
MDL-Nummer MFCD01316613
InChI-Schlüssel LSSMRBBQCHSDNS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1483475
IUPAC-Name 3-Methoxythiophen-2-Carbonsäure
SMILES COC1=C(SC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-carboxy-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methoxy-2-thienylcarboxlic acid, 3-methoxythiophene carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylic acid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophene carboxylic acid
Formelmasse 158.18
Reinheit (%) 97%