Learn More
3-Methoxypropylamin-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/L H₂O Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12922075 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12922075 500 ml Flasche 500 Milliliter
12902075 100 ml Flasche 100 Milliliter
12912075 250 ml Flasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12922075 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A 001 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 CHF
    116.60 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 12.40 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 5332-73-0
Summenformel C4H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
MDL-Nummer MFCD00014831
InChI-Schlüssel FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1672
IUPAC-Name 3-Methoxypropan-1-amin
SMILES COCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxypropylamin
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Einkomponenten-Standardlösung
Solvent or Matrix Wasser
Menge 500 ml