Learn More
Thermo Scientific™ 3-Methoxypropylamin, 99 %
Artikelnummer. 11491097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491097 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11491097 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B24095.AU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5332-73-0 | C4H11NO | 89.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 5332-73-0
Schmelzpunkt <-70°
Dichte 0.872
Siedepunkt 117-119°
Flammpunkt 27°(81°F)
Summenformel C4H11NO
MDL-Nummer MFCD00014831
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2734
Synonym 1-Amino-3-methoxypropane;
InChI-Schlüssel FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCCN
IUPAC-Name 3-Methoxypropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 89.14
Formelmasse 89.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit