Learn More
3-Methoxypropylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10327504 10 g 10 Gramm
10001894 50 g 50 Gramm
10729425 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10327504 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL04220EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17702-11-3
Summenformel C5H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 131.193
MDL-Nummer MFCD00022063
InChI-Schlüssel UKVFWFDXYBLOLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropyl isothiocyanate, 3-methoxypropylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-propane, propane,1-isothiocyanato-3-methoxy, propane, 1-isothiocyanato-3-methoxy, 3-methoxypropanisothiocyanate, acmc-1bu13, 3-methoxy-n-propyl isothiocyanate, 3-methoxpropyl isothiocyanate, #
PubChem CID 140274
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-3-methoxypropan
SMILES COCCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxypropyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 131.2
Reinheit (%) 97%