Learn More
3-Methoxypropionitril, TRC
Artikelnummer. 30472477
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472477 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3322985G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxypropionitrile
CAS 110-67-8
Summenformel C4H7NO
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
SMILES COCCC#N
IUPAC-Name 3-Methoxypropanenitril
Molekulargewicht (g/mol) 85.1
Formelmasse 85.0528