Learn More
3-Methoxypropionitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxypropionitrile |
| CAS | 110-67-8 |
| Summenformel | C4H7NO |
| Menge | 10 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3 |
| SMILES | COCCC#N |
| IUPAC-Name | 3-Methoxypropanenitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 85.1 |
| Formelmasse | 85.0528 |