Learn More
3-Methoxypropionitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10707592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10707592 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10347181 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10197463 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10707592 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 257445000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 110-67-8 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-67-8
Summenformel C4H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 85.11
MDL-Nummer MFCD00001958
InChI-Schlüssel OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypropionitrile, propanenitrile, 3-methoxy, 2-cyanoethyl methyl ether, 3-methoxypropylnitrile, beta-methoxypropionitrile, 1-cyano-2-methoxyethane, propionitrile, 3-methoxy, 3-methoxypropannitril, 3-methoxypropiononitrile, beta-methyoxypropionitrile
PubChem CID 61032
IUPAC-Name 3-Methoxypropanenitril
SMILES COCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxypropionitrile
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -62.9°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9380g/mL
Siedepunkt 164.0°C to 165.0°C
Flammpunkt 66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2CN
Brechungsindex 1.4020 to 1.4040
Menge 500 mL
Relative Dichte 0.938
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 335g/L (20°C)
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit