Learn More
3-Hydroxypiperidinhydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468017 1 g 1 Gramm
15478017 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51138.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 688809-94-1
Summenformel C6H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 151.634
MDL-Nummer MFCD06800959
InChI-Schlüssel ZRDDHBSVIQRILE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypiperidine hydrochloride, 3-methoxy-piperidine hydrochloride, 3-methoxypiperidine hcl, 3-methoxy piperidine hcl, piperidine, 3-methoxy-, hydrochloride, 3-methoxypiperidine-hydrogen chloride 1/1, 4045-29-8 3-methoxypiperidine hydrochloride
PubChem CID 23142000
IUPAC-Name 3-Hydroxypiperidin;Hydrochlorid
SMILES COC1CCCNC1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxypiperidine hydrochloride
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 151.64