Learn More
3-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 1-M-Lösung in THF/Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172994 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10172994
Marke: Thermo Scientific Acros 426751000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 36282-40-3 | C7H7BrMgO | 211.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36282-40-3, 109-99-9, 108-88-3
Summenformel C7H7BrMgO
Molekulargewicht (g/mol) 211.34
MDL-Nummer MFCD00672002
InChI-Schlüssel AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 4605969
SMILES COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylmagnesium bromide
Namenshinweis 1M solution in THF/toluene
CAS Min. % 19.02, 76.75
CAS Max. % 23.25, 80.98
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.0000g/mL
Flammpunkt −21°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4MgBr
Menge 100 mL
UN-Nummer 2924
Relative Dichte 1
IUPAC-Name Magnesium;Methoxybenzol;Bromid
Formelmasse 211.34
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF/toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.