Learn More
3-Methoxyphenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496857
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496857 5 g 5 Gramm
11406867 25 g 25 Gramm
11416867 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14317.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19924-43-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19924-43-7
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00001910
InChI-Schlüssel LXKNAUOWEJWGTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl acetonitrile, 2-3-methoxyphenyl acetonitrile, 3-methoxyphenylacetonitrile, 3-methoxybenzyl cyanide, m-methoxyphenyl acetonitrile, 3-cyanomethyl anisole, benzeneacetonitrile, 3-methoxy, 3-methoxybenzeneacetonitrile, m-methoxybenzyl cyanide, 2-3-methoxyphenyl ethanenitrile
PubChem CID 88310
IUPAC-Name 2-(3-methoxyphenyl)acetonitril
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylacetonitrile
Dichte 1.082
Siedepunkt 278°C to 282°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.5312
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1865539
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99%