Learn More
3-Methoxyphenylaceton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419956
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419956 1 g 1 Gramm
11429956 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20916.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3027-13-2 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
3-Methoxyphenylacetone is employed in the preparation of optically active cyanohydrins. It is also used in the synthesis of central nervous system (CNS) active compounds. Further, it plays an important role in the preparation of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxyphenylaceton wird bei der Herstellung von optisch aktiven Cyanohydrinen eingesetzt. Es wird auch bei der Synthese von aktiven Verbindungen des Zentralnervensystems (ZNS) verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von 4-Amino-3Methoxyprpiophenon.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3027-13-2
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00008771
InChI-Schlüssel RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylacetone, 1-3-methoxyphenyl propan-2-one, 1-3-methoxyphenyl acetone, 3-methoxyphenyl acetone, m-methoxyphenyl acetone, m-methoxyphenylacetone, 2-propanone, 1-3-methoxyphenyl, 3-methoxyphenyl methyl ketone, acmc-1ai0k
PubChem CID 76410
IUPAC-Name 1-(3-methoxyphenyl)propan-2-on
SMILES COC1=CC=CC(CC(C)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylacetone
Dichte 1.078
Siedepunkt 258°C to 260°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5252
Menge 1 g
Beilstein 2044357
Löslichkeitsinformationen Miscible with dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 97%