Learn More
3-Methoxyphenylessigsäure, 97 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484373 5 g 5 Gramm
11494373 25 g 25 Gramm
11404383 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484373 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10951.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
A fluorimetric method for the estimation of 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid (homovanillic acid) has been developed and applied to normal brain tissue. The presence of homovanillic acid in the caudate nucleus of normal animals of several species has been demonstrated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine fluormetrische Methode zur Einschätzung von 4-Hydroxy-3-Methoxyphenylessigsäure (Homovanillinsäure) wurde entwickelt und auf normales Hirngewebe angewendet. Es wurde nachgewiesen, dass Homovanillinsäure im Nucleus Caudatus normaler Tiere mehrerer Arten vorhanden ist.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1798-09-0
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00004334
InChI-Schlüssel LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
PubChem CID 15719
IUPAC-Name 2-(3-Methyxyph)Essigsäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Menge 5 g
Beilstein 2614004
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform and Ethyl Acetate.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%