Learn More
3-Methoxyphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712841 25 g Glasflasche -
10646042 5 g Glasflasche 5 Gramm
10450111 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221160250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18908-07-1 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18908-07-1
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
MDL-Nummer MFCD00002019
InChI-Schlüssel NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
PubChem CID 87843
IUPAC-Name 1-isocyanat-3-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenyl isocyanate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Pink
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 94°C to 95°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4NCO
Brechungsindex 1.5420 to 1.544
Menge 25 g
Beilstein 13, III, 963
Relative Dichte 1.13
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxyphenyl isocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.