Learn More
3-Methoxyphenylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445757 5 g 5 Gramm
11455757 25 g 25 Gramm
11465757 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24329.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18908-07-1 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18908-07-1
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.149
MDL-Nummer MFCD00002019
InChI-Schlüssel NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methoxy, isocyanic acid 3-methoxyphenyl ester, 3-isocyanatoanisole, 3-methoxyphenylisocyanate, m-methoxyphenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methoxy-benzene, 3-methoxybenzenisocyanate, m-anisyl isocyanate, m-methoxyphenylisocyanate
PubChem CID 87843
IUPAC-Name 1-isocyanat-3-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenyl isocyanate
Dichte 1.138
Siedepunkt 94°C to 95°C (10 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.543
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 775986
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 99%