Learn More
(3-Methoxyphenyl)acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10533371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10533371 5 g Glasflasche 5 Gramm
10506641 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533371 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19924-43-7
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00001910
InChI-Schlüssel LXKNAUOWEJWGTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl acetonitrile, 2-3-methoxyphenyl acetonitrile, 3-methoxyphenylacetonitrile, 3-methoxybenzyl cyanide, m-methoxyphenyl acetonitrile, 3-cyanomethyl anisole, benzeneacetonitrile, 3-methoxy, 3-methoxybenzeneacetonitrile, m-methoxybenzyl cyanide, 2-3-methoxyphenyl ethanenitrile
PubChem CID 88310
IUPAC-Name 2-(3-methoxyphenyl)acetonitril
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 164°C to 165°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2CN
Brechungsindex 1.5297 to 1.5317
Menge 5 g
Beilstein 10, III, 429
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke