Learn More
3'-Methoxybiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15279656 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15279656 5 g 5 Gramm
15269656 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279656 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450480050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 186550-26-5
Summenformel C13H11ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 282.75
InChI-Schlüssel DVQBUJTYQXKLKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methoxy, 4-3-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3/'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 10826798
IUPAC-Name 4-(3-Methoxyphenoxy)benzolsulfonylchlorid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 81°C to 83°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 282.75
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO– Nur für Forschungszwecke