Learn More
3-Methoxybenzylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311497
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311497 25 g 25 Gramm
11301497 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02054.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5071-96-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Methoxybenzylamine is used in the preparation of 6-substituted purines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxybenzylamin wird bei der Herstellung von 6-substituierten Purinen verwendet
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5071-96-5
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD00008115
InChI-Schlüssel GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzylamine, m-methoxybenzylamine, 3-methoxyphenyl methanamine, 1-3-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy, 3-methoxyphenyl methylamine, benzylamine, m-methoxy, methoxybenzylamine, 3, benzenemethanamine, 3-methoxy-9ci, sz4
PubChem CID 21156
IUPAC-Name (3-Methoxyphenyl)methanamin
SMILES COC1=CC=CC(CN)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzylamine
Dichte 1.066
Siedepunkt 230°C to 231°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.547
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1447182
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) ≥98%