Learn More
3-Methoxybenzylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Methoxybenzylamine is used in the preparation of 6-substituted purines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methoxybenzylamin wird bei der Herstellung von 6-substituierten Purinen verwendet
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxybenzylamine |
| Dichte | 1.066 |
| Siedepunkt | 230°C to 231°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.547 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1447182 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Mehr anzeigen |