Learn More
3-Methoxybenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10503731 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10626572 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503731 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170550100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5071-96-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5071-96-5
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
MDL-Nummer MFCD00008115
InChI-Schlüssel GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzylamine, m-methoxybenzylamine, 3-methoxyphenyl methanamine, 1-3-methoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy, 3-methoxyphenyl methylamine, benzylamine, m-methoxy, methoxybenzylamine, 3, benzenemethanamine, 3-methoxy-9ci, sz4
PubChem CID 21156
SMILES COC1=CC=CC(CN)=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzylamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 140°C (37.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.5470 to 1.549
Menge 10 mL
Beilstein 13, I, 226
Relative Dichte 1.07
IUPAC-Name (3-Methoxyphenyl)methanamin
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxybenzylamine
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Mention de danger
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.