Learn More
3-Methoxybenzylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30479353
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479353 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2611605G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzyl Chloride
CAS 824-98-6
Summenformel C8 H9 Cl O
Menge 5 g
Synonym 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene
InChI-Formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1cccc(CCl)c1
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-3-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
Formelmasse 156.0342