Learn More
3-Methoxybenzylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxybenzyl Chloride |
| CAS | 824-98-6 |
| Summenformel | C8 H9 Cl O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(CCl)c1 |
| IUPAC-Name | 1-(Chlormethyl)-3-Methoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.61 |
| Formelmasse | 156.0342 |