Learn More
3-Methoxybenzylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480463
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480463 250 g 250 Gramm
11379469 5 g 5 Gramm
11389469 25 g 25 Gramm
11470463 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11480463 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12630.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 824-98-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-98-6
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00000907
InChI-Schlüssel VGISFWWEOGVMED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methoxybenzene, m-methoxybenzyl chloride, m-chloromethyl anisole, benzene, 1-chloromethyl-3-methoxy, anisole, m-chloromethyl, 3-methoxybenzylchloride, 3-chloromethyl anisole, 3-methoxy benzyl chloride, benzyl chloride,3-methoxy
PubChem CID 69994
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-3-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC(CCl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzyl chloride
Dichte 1.078
Siedepunkt 122°C to 123°C (12 mmHg)
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 250 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 636684
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) ≥98%