Learn More
3-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461197
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461197 5 g -
11471197 25 g 25 Gramm
11481197 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24171.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1527-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1527-89-5
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00001801
InChI-Schlüssel KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanoanisole, benzonitrile, 3-methoxy, m-anisonitrile, m-methoxybenzonitrile, 3-cyanoanisole, 3-anisonitrile, benzonitrile, m-methoxy, 3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy benzonitrile, m-methoxybenzontrile
PubChem CID 73712
IUPAC-Name 3-Methoxybenzonitril
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Siedepunkt 110°C to 111°C (12 mmHg)
Flammpunkt 105°C (221°F)
Geruch Almond-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1932666
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%