Learn More
3-Methoxybenhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11450017
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5785-06-8
MFCD00007601
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5785-06-8
MFCD00007601
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Summenformel C10H16
Menge 5 g
Beilstein 2092135
Synonym 1s-2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, s-camphene, 1s,4r-2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo 2.2.1 heptane
InChI-Schlüssel CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
IUPAC-Name (1S,4S)-3,3-Dimethyl-2-methylidenbicyclo[2.2.1]heptan
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
PubChem CID 6560154
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%