Learn More
3-Methoxybenzol-1,2-diamin, TRC
Artikelnummer. 30483130
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483130 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483130 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM336830100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzene-1,2-diamine
CAS 37466-89-0
Summenformel C7 H10 N2 O
Menge 100 mg
Synonym 3-Methoxy-phenylenediamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,8-9H2,1H3
SMILES COc1cccc(N)c1N
IUPAC-Name 3-methoxybenzol-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
Formelmasse 138.0793