Learn More
3-Methoxybenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Anisaldehyde |
| CAS | 591-31-1 |
| Summenformel | C8 H8 O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(C=O)c1 |
| IUPAC-Name | 3-Methoxybenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.15 |
| Formelmasse | 136.0524 |