Learn More
3-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Methoxybenzaldehyde is used to prepare 3-(3-methoxy-phenyl)-1-phenyl-propenone by reaction with benzldehyde. It is used as an eluent for mono-13C isotopomers of vanillin in normal phase silica gel chromatography. It acts as an inhibitor of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methoxybenzaldehyd wird zur Vorbereitung 3 von -(3-methoxy-phenyl)-1-phenyl-propenon durch Reaktion mit Benzldehyd verwendet. Es wird als Eluent für Mono-13C-Isotopoomere von Vanillin in der normalen Phase der Silikagel-Chromatographie verwendet. Es wirkt als Inhibitor des 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-Butanon-(NNK)-Metabolismus.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Eisessigsäure, Alkohol, Chloroform, Äther, Kohlenstoffdisulfid, Methanol, wässrigen Lösungen von Alkalihydroxiden.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxybenzaldehyde |
| Dichte | 1.118 |
| Siedepunkt | 231°C to 233°C |
| Flammpunkt | 121°C (250°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.553 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 606013 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in glacial acetic acid,alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,methanol,aqueous solutions of alkali hydroxides. |
| Mehr anzeigen |