Learn More
3-Methoxyanilin, Mikromol™
Artikelnummer. 17911336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17911336 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17911336 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0961.10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Methoxyanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Anisidine (3-Methoxyaniline)
CAS 536-90-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Anisidine (3-Methoxyaniline)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzenamine, 3-methoxy-, m-Anisidine (8CI), 3-Methoxybenzenamine, 1-Amino-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-aminobenzene, 3-(Methyloxy)aniline, 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Methoxyphenylamine, NSC 7631, m-Aminoanisole, m-Aminomethoxybenzene, m-Anisylamine, m-Methoxyaniline
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
SMILES COc1cccc(N)c1
IUPAC-Name 3-Methoxyanilin
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Menge 100 mg
Formelmasse 123,0684 g/mol