Learn More
3-Methoxy-o-phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447497 250 mg 250 Milligramm
15437497 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35286.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37466-89-0 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
3-Methoxy-o-phenylenediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxy-o-Phenylendiamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37466-89-0
Summenformel C7H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD08276903
InChI-Schlüssel BFLWXPJTAKXXKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminoanisole, 2,3-diaminoanisol, diaminoanisole, 3-methoxy-benzene-1,2-diamine, 3-methoxy-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methoxy, 3-methoxy-o-phenylenediamine, 3-methoxy-1,2-benzenediamine, ambkkkkk251, 2-amino-3-methoxyaniline
PubChem CID 184268
IUPAC-Name 3-methoxybenzol-1,2-diamin
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 39°C to 40°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 97%