Learn More
3-Methoxy-N,N-dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
N,N-Dimethyl-m-anisidine is a phenyl amide with antineoplastic and antibacterial properties. It can be used to produce C20H19NO4. It will need reagent tributyl orthoformate and solvent propan-2-ol with reaction time of 90 min.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-m-anisidin ist ein Phenylamid mit antineoplastischen und antibakteriellen Eigenschaften. Kann zur Herstellung von C20H19NO4 verwendet werden. Benötigt als Reagenz Orthotributyl und als Lösungsmittel Propan-2-ol bei einer Reaktionszeit von 90 Min.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
N,N-Dimethyl-m-anisidin ist ein Phenylamid mit antineoplastischen und antibakteriellen Eigenschaften. Kann zur Herstellung von C20H19NO4 verwendet werden. Benötigt als Reagenz Orthotributyl und als Lösungsmittel Propan-2-ol bei einer Reaktionszeit von 90 Min.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline |
Dichte | 1.031 |
Siedepunkt | 113°C to 114°C (6 mmHg) |
Brechungsindex | 1.559 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 1423591 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 151.21 |
Reinheit (%) | 98% |